Fenyylifosfonihappo 98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
130791000 130795000 130790025
ACRO130791000EA 60.5 EUR
ACRO130791000 ACRO130795000 ACRO130790025
Fenyylifosfonihappo 98%
Fenyylifosfonihappo
Kaava: C₆H₇O₃P
Sulamispiste: 158…165 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002136
CAS-numero: 1571-33-1
EINECS: 216-388-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %