Dimetyylisulfoksidi 99.7%, pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO

127790010 127790025 127790250 127791000 127790050
ACRO127790010EA 106 EUR
ACRO127790010 ACRO127790025 ACRO127790250 ACRO127791000 ACRO127790050
Dimetyylisulfoksidi 99.7%, pure
Dimetyylisulfoksidi
Kaava: (CH₃)₂SO
Kiehumispiste: 189 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 18,4 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002089
CAS-numero: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.6 %
Color scale ≤20 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR