2-Formyl-6-picoline 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

127570050 127570010 127570250
ACRO127570050EA 180 EUR
ACRO127570050 ACRO127570010 ACRO127570250
2-Formyl-6-picoline 97%
2-Formyl-6-picoline
Kaava: C₇H₇NO
Sulamispiste: 31…33 °C
Leimahduspiste: 68 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00006291
CAS-numero: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR