2-Metyyliimidatsoli 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

127000010 127001000 127005000
ACRO127000010EA 341 EUR
ACRO127000010 ACRO127001000 ACRO127005000
2-Metyyliimidatsoli 99%
2-Metyyliimidatsoli
Kaava: C₄H₆N₂
Kiehumispiste: 267 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 142…145 °C
Tiheys: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 155 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005190
CAS-numero: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN: 3263
ADR: 8,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR