3-Metyyli-2-sykloheksen-1-oni 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

126660100 126660010 126660500
ACRO126660100EA 92 EUR
ACRO126660100 ACRO126660010 ACRO126660500
3-Metyyli-2-sykloheksen-1-oni 98%
Kaava: C₇H₁₀O
Kiehumispiste: 199…200 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –21 °C
Tiheys: 0,97 g/cm³
Leimahduspiste: 74 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001581
CAS-numero: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR