N-Metyylianiliini 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

126270010 126275000 126270025
ACRO126270010EA 106 EUR
ACRO126270010 ACRO126275000 ACRO126270025
N-Metyylianiliini 99%
N-Metyylianiliini
Kaava: C₇H₉N
Kiehumispiste: 195 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –57 °C
Tiheys: 0,987 g/cm³
Leimahduspiste: 86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008283
CAS-numero: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5685 to 1.5725 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as formaldehyde)
Titrable acid ≤0.001 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR