Metyyliamiini 40% vesiliuos, extra pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

126230010 126230025 126230100
ACRO126230010EA 73.5 EUR
ACRO126230010 ACRO126230025 ACRO126230100
Metyyliamiini 40% vesiliuos, extra pure
Metyyliamiini
Kaava: CH₅N
Sulamispiste: –38 °C
Tiheys: 0,9 g/cm³
Leimahduspiste: –15 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008104
CAS-numero: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 40 to 43 %
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Free amine ≤0.01 % (as CH3NH2)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR