(4-Metoksifenyyli)etikkahappo 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

126020050 126021000 126022500 126020010
ACRO126020050EA 30.3 EUR
ACRO126020050 ACRO126021000 ACRO126022500 ACRO126020010
(4-Metoksifenyyli)etikkahappo 99%
Kaava: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Kiehumispiste: 140 °C (3 mmHg)
Sulamispiste: 84…88 °C
Leimahduspiste: 193 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004345
CAS-numero: 104-01-8
EINECS: 203-166-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR