2-Joditolueeni 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

122430250
ACRO122430250EA 66 EUR
ACRO122430250
2-Joditolueeni 98%
2-Joditolueeni
Kaava: C₇H₇I
Kiehumispiste: 211 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,71 g/cm³
Leimahduspiste: 90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001042
CAS-numero: 615-37-2
EINECS: 210-422-9

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR