4'-Fluoriasetofenoni 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 35.2 EUR
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoriasetofenoni 99%
4'-Fluoriasetofenoni
Kaava: C₈H₇FO
Kiehumispiste: 196 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 4 °C
Tiheys: 1,13 g/cm³
Leimahduspiste: 71 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000354
CAS-numero: 403-42-9
EINECS: 206-960-9

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR