Ferroseeni 98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
119141000 119145000 119140025
ACRO119141000EA 76.4 EUR
ACRO119141000 ACRO119145000 ACRO119140025
Ferroseeni 98%
Ferroseeni
Kaava: C₁₀H₁₀Fe
Kiehumispiste: 249 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 173…176 °C
Tiheys: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001427
CAS-numero: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Orange-brown Crystalline powder or crystals (May become lumpy on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
GC ≥97.5 %