Rauta(III)asetyyliasetonaatti 99+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

Synonyms: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')

119130250 119131000 119132500 119130010
ACRO119130250EA 31.8 EUR
ACRO119130250 ACRO119131000 ACRO119132500 ACRO119130010
Rauta(III)asetyyliasetonaatti 99+%
Rauta(III)asetyyliasetonaatti
Kaava: C₁₅H₂₁FeO₆
Kiehumispiste: 100 °C (9,7513 -rr)
Sulamispiste: 180…183 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000020
CAS-numero: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Dark orange to dark red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
HPLC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR