2,4-Dihydroksibentsoehappo 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 36.3 EUR
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
2,4-Dihydroksibentsoehappo 97%
2,4-Dihydroksibentsoehappo
Kaava: C₇H₆O₄
Kiehumispiste: 390 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 210…215 °C
Tiheys: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002451
CAS-numero: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR