2,6-Di-tert-butyylifenoli 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

113000010 113000025 113002500
ACRO113000010EA 71.1 EUR
ACRO113000010 ACRO113000025 ACRO113002500
2,6-Di-tert-butyylifenoli 99%
2,6-Di-tert-butyylifenoli
Kaava: C₁₄H₂₂O
Kiehumispiste: 253 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 35…38 °C
Tiheys: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 118 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008820
CAS-numero: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR