Syklopentyyliamiini 99+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

Synonyms: Aminocyclopentane

111590050 111590250 111591000 111595000
ACRO111590050EA 20.8 EUR
ACRO111590050 ACRO111590250 ACRO111591000 ACRO111595000
Syklopentyyliamiini 99+%
Syklopentyyliamiini
Kaava: C₅H₁₁N
Kiehumispiste: 106…108 °C (760 mmHg)
Tiheys: 0,86 g/cm³
Leimahduspiste: 17 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001380
CAS-numero: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
UN: 3286
ADR: 3,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4482 to 1.4502 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR