2-Cyclohexen-1-ol 95%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

111230010 111230050 111230100
ACRO111230010EA 65 EUR
ACRO111230010 ACRO111230050 ACRO111230100
2-Cyclohexen-1-ol 95%
2-Cyclohexen-1-ol
Kaava: C₆H₁₀O
Kiehumispiste: 164…166 °C (760 mmHg)
Tiheys: 0,984 g/cm³
Leimahduspiste: 58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001570
CAS-numero: 822-67-3
UN: 1987
ADR: 3,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR