Pyridiini-2-karbonitriili 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

110850050 110851000 110855000
ACRO110850050EA 36.8 EUR
ACRO110850050 ACRO110851000 ACRO110855000
Pyridiini-2-karbonitriili 99%
Pyridiini-2-karbonitriili
Kaava: C₆H₄N₂
Kiehumispiste: 212 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 26…28 °C
Tiheys: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006218
CAS-numero: 100-70-9
EINECS: 202-880-3
UN: 3439

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 31 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR