Kumariini 99+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

110530010 110530050 110532500
ACRO110530010EA 90.1 EUR
ACRO110530010 ACRO110530050 ACRO110532500
Kumariini 99+%
Kumariini
Kaava: C₉H₆O₂
Kiehumispiste: 298 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 68…71 °C
Tiheys: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 162 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006850
CAS-numero: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20 °C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR