Voihappo 99+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

Synonyms: Butanoic acid

108110010 108110025 108111000 108110100
ACRO108110010EA 57.9 EUR
ACRO108110010 ACRO108110025 ACRO108111000 ACRO108110100
Voihappo 99+%
Voihappo
Kaava: C₄H₈O₂
Kiehumispiste: 162…165 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 7…5 °C
Tiheys: 0,96 g/cm³
Leimahduspiste: 69 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002814
CAS-numero: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≤0.2 % Isobutyric acid
Color scale ≤15 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR