Butyylibentseeni 99+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

107850500 107852500 107850010
ACRO107850500EA 63.1 EUR
ACRO107850500 ACRO107852500 ACRO107850010
Butyylibentseeni 99+%
Butyylibentseeni
Kaava: C₁₀H₁₄
Kiehumispiste: 183 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –88 °C
Tiheys: 0,86 g/cm³
Leimahduspiste: 59 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009463
CAS-numero: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Methanol ≤0.5 % (GC)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR