α-Bromi-p-ksyleeni 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

107570250 107570050 107571000
ACRO107570250EA 71.7 EUR
ACRO107570250 ACRO107570050 ACRO107571000
α-Bromi-p-ksyleeni 98%
α-Bromi-p-ksyleeni
Kaava: C₈H₉Br
Kiehumispiste: 218…220 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 33…37 °C
Tiheys: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 97 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000181
CAS-numero: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR