(3-Bromipropyyli)bentseeni 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

107290050 107291000 107295000
ACRO107290050EA 28 EUR
ACRO107290050 ACRO107291000 ACRO107295000
(3-Bromipropyyli)bentseeni 98%
(3-Bromipropyyli)bentseeni
Kaava: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Kiehumispiste: 219…220 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,31 g/cm³
Leimahduspiste: 101 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000257
CAS-numero: 637-59-2
EINECS: 211-294-7

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR