6-aminokapronihappo 99+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

103301000 103305000 103300025 103300100
ACRO103301000EA 93.6 EUR
ACRO103301000 ACRO103305000 ACRO103300025 ACRO103300100
6-aminokapronihappo 99+%
6-aminokapronihappo
Kaava: C₆H₁₃NO₂
Kiehumispiste: 257 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 204…209 °C (haj. lämpötila)
Leimahduspiste: 207 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008238
CAS-numero: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C (Dec)
Solubility (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 ≥99.0 %

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR