3-Klooripropeeni 98% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
Stabilization: Stabilised with propylene oxide
102910010 102910025 102911000
ACRO102910010EA 72.5 EUR
ACRO102910010 ACRO102910025 ACRO102911000
3-Klooripropeeni 98% stabiloitu
3-Klooripropeeni
Kaava: C₃H₅Cl
Kiehumispiste: 44…46 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –136 °C
Tiheys: 0,939 g/cm³
Leimahduspiste: –29 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000984
CAS-numero: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00286
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4135 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 to 0.09 % propylene oxide