2,3,4,5-Tetrakloorifenoli

Toimittaja: AccuStandard

A028
ACCUA028EA 104 EUR
ACCUA028
2,3,4,5-Tetrakloorifenoli
2,3,4,5-Tetrakloorifenoli
Kaava: C₆H₂Cl₄O
Kiehumispiste: 289 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 116 °C
Tiheys: 1,6 g/cm³ (20 °C)
CAS-numero: 4901-51-3
EINECS: 225-531-7
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR