Anti-CTAGE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: Abgent
AP20180C
ABGEAP20180CEA 354 EUR
ABGEAP20180C
Anti-CTAGE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Vasta-aineet
Type: Primary
Antigen: CTAGE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli CTAGE1
Antigeenin nimi cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen 1
Environmentally Preferable
Antigeenin synonyymit CTAGE-2|CTAGE-1|CTAGE|CT21.1|CT21.2
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio Unconjugated
Reaktiivisuus Human
Isäntä Rabbit
Geeni ID 64693
Isotyyppi
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitooppi internal
Immunogeeni This CTAGE1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 386-414 amino acids from the Central region of human CTAGE1.
Aminohappoluku 386 to 414
Sekvenssi YRKRAKDLKEFEKTC
Molekyylipaino 85.282 kDa
Puhdistus Protein A & Peptide affinity purification
Pitoisuus 0.41
Säilytyspuskuri pH 7,4
Säilytyslämpötila Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Kuljetuslämpötila 4 °C