Isopropyyli-β-D-tiogalaktopyranosidi molekyylibiologiaan dioxane-free

Toimittaja: PanReac AppliChem

A4773.0005 A4773.0025
A4773.0005EA 249 EUR
A4773.0005 A4773.0025
Isopropyyli-β-D-tiogalaktopyranosidi molekyylibiologiaan dioxane-free
Isopropyyli-β-D-tiogalaktopyranosidi

DNases/RNases/Proteases: not detectable
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
Dioxane: not detectable
Water (K.F.): max. 1.0 %

Kaava: C₉H₁₈O₅S
Kiehumispiste: 402 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 109,5…110.5 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00063273
CAS-numero: 367-93-1
EINECS: 206-703-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR