L(+)-ramnoosi-H2O

Toimittaja: PanReac AppliChem

Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate

A4336.0010
A4336.0010EA 137 EUR
A4336.0010
L(+)-ramnoosi-H2O
L(+)-ramnoosi-H2O
Kaava: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17 g/mol
Sulamispiste: 85…95 °C
Tiheys: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149363
CAS-numero: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR