3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
A19991.06 A19991.14
A19991.06EA 206 EUR
A19991.06 A19991.14
3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 34893-92-0 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 28-32° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 510282 UN No.: 2250 MDL No.: MFCD00013859
Kaava: C₇H₃Cl₂NO
Kiehumispiste: 242…244 °C
Sulamispiste: 28…32 °C
Tiheys: 1,380
Leimahduspiste: 134 °C (273 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013859
CAS-numero: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1,II