3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A19906.06 A19906.14
A19906.06EA 80 EUR
A19906.06 A19906.14
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol

Purity: 94% CAS No.: 1482-15-1 Molecular Formula: (CH3)2CHC(OH)(CH3)C≡CH Formula Weight: 112.17 Flash Point: 40°(104°F) Boiling Point: 133° UN No.: UN1987 MDL No.: MFCD00039845

Kaava: C₇H₁₂O
Kiehumispiste: 133 °C
Tiheys: 0,87
Leimahduspiste: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039845
CAS-numero: 1482-15-1
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR