Mangaani(asetyyliasetonaatti

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A18762.36 A18762.22 A18762.14
A18762.36EA 539 EUR
A18762.36 A18762.22 A18762.14
Mangaani(asetyyliasetonaatti
Mangaani(asetyyliasetonaatti

CAS No.: 14024-58-9 Molecular Formula: Mn(C5H7O2)2 Formula Weight: 253.16 Melting Point: 260-262° dec. MDL No.: MFCD00000022

Kaava: C₁₀H₁₄MnO₄
Sulamispiste: 260…262 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,60
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000022
CAS-numero: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR