Natriumsulfiitti, vedetön 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A17933.0C A17933.0E A17933.36
A17933.0CEA 707 EUR
A17933.0C A17933.0E A17933.36
Natriumsulfiitti, vedetön 98%
Natriumsulfiitti

Purity: 98% CAS No.: 7757-83-7 Molecular Formula: Na2SO3 Formula Weight: 126.04 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,8682 MDL No.: MFCD00003503

Kaava: Na₂SO₃
Sulamispiste: >500 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2,633
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003503
CAS-numero: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 14,8682

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR