Tri-isopropyyliboraatti ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

A17592.0F A17592.AE A17592.AP
A17592.0FEA 1750 EUR
A17592.0F A17592.AE A17592.AP
Tri-isopropyyliboraatti ≥98%
Tri-isopropyyliboraatti

Purity: 98+% CAS No.: 5419-55-6 Molecular Formula: C9H21BO3 Formula Weight: 188.08 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Alcohol-like Melting Point: -59° Boiling Point: 139-141° Beilstein Reference: 1701469 UN No.: 2616 MDL No.: MFCD00008872

Kaava: C₉H₂₁BO₃
Kiehumispiste: 139…141 °C
Sulamispiste: –59 °C
Tiheys: 0,815
Leimahduspiste: 17 °C (62 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008872
CAS-numero: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR