Natriumvetykarbonaatti ≥99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A17005.0C A17005.0E A17005.36
A17005.0CEA 387 EUR
A17005.0C A17005.0E A17005.36
Natriumvetykarbonaatti ≥99%
Natriumvetykarbonaatti

Purity: 99% CAS No.: 144-55-8 Molecular Formula: NaHCO3 Formula Weight: 84.01 Refractive Index: 1.500 Odour: Odourless pH: 8,1-8,4 Beilstein Reference: 4153970 Merck Reference: 14,8583 MDL No.: MFCD00003528

Kaava: NaHCO₃
Sulamispiste: 270 °C
Tiheys: 2,159
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003528
CAS-numero: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 14,8583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR