Triammoniumsitraatti ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
A16973.22 A16973.36
A16973.22EA 158 EUR
A16973.22 A16973.36
Triammoniumsitraatti ≥97%
Triammoniumsitraatti
Purity: 97+% CAS No.: 3458-72-8 Molecular Formula: C6H17N3O7 Formula Weight: 243.22 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: ca 180° dec. Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00036406
Kaava: C₆H₁₇N₃O₇
Sulamispiste: ∼ 180 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036406
CAS-numero: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5