Metyylipunainen
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
A16690.14 A16690.22 A16690.36
A16690.14EA 63.6 EUR
A16690.14 A16690.22 A16690.36
Metyylipunainen
Metyylipunainen
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
Kaava: C₁₅H₁₅N₃O₂
Sulamispiste: 179…182 °C
Tiheys: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002425
CAS-numero: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 14,6119
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable