2-Kloori-4-nitroaniliini ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A16586.0B A16586.0I A16586.30
A16586.0BEA 304 EUR
A16586.0B A16586.0I A16586.30
2-Kloori-4-nitroaniliini ≥98%
2-Kloori-4-nitroaniliini

Purity: 98+% CAS No.: 121-87-9 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 193°(379°F) Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 320° dec. Beilstein Reference: 638657 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007665

Kaava: C₆H₅ClN₂O₂
Kiehumispiste: 320 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 106…109 °C
Tiheys: 1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 193 °C (379 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007665
CAS-numero: 121-87-9
EINECS: 204-502-2
UN: 2237
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR