HEPES -natriumsuola ≥99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
A16516.14 A16516.22
A16516.14EA 102 EUR
A16516.14 A16516.22
HEPES -natriumsuola ≥99%
HEPES -natriumsuola
Purity: 99% CAS No.: 75277-39-3 Molecular Formula: C8H17N2NaO4S Formula Weight: 260.28 MDL No.: MFCD00036463
Kaava: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Sulamispiste: ? 105 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036463
CAS-numero: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM