Elohopea(II)sulfaatti ≥98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
A16330.0B A16330.18 A16330.30
A16330.0BEA 1380 EUR
A16330.0B A16330.18 A16330.30
Elohopea(II)sulfaatti ≥98%
Elohopea(II)sulfaatti
Purity: 98+% CAS No.: 7783-35-9 Molecular Formula: HgO4S Formula Weight: 296.65 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,5887 MDL No.: MFCD00011047
Kaava: HgSO₄
Sulamispiste: Dec.
Tiheys: 6,470
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011047
CAS-numero: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5887