Gallushappomonohydraatii ≥99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A16303.30 A16303.0B
A16303.30EA 108 EUR
A16303.30 A16303.0B
Gallushappomonohydraatii ≥99%
Gallushappomonohydraatii

Purity: 99% CAS No.: 5995-86-8 Molecular Formula: C7H6O5.H2O Formula Weight: 188.14 (170.12anhy) Melting Point: 250° dec. Merck Reference: 14,4345 MDL No.: MFCD00149098

Kaava: C₇H₆O₅·1H₂O
Sulamispiste: 250 °C (haj. lämpötila)
Leimahduspiste: 250 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149098
CAS-numero: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 14,4345

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR