Magnesiumstearaatti
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
A16244.0B A16244.30
A16244.0BEA 179 EUR
A16244.0B A16244.30
Magnesiumstearaatti
Magnesiumstearaatti
CAS No.: 557-04-0 Molecular Formula: [CH3(CH2)16CO2]2Mg Formula Weight: 591.27 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00036391
Kaava: C₃₆H₇₀MgO₄
Sulamispiste: 148…152 °C
Tiheys: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036391
CAS-numero: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 14,5690