Kupari, jauhe

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A16243.36 A16243.0E A16243.22
A16243.36EA 164 EUR
A16243.36 A16243.0E A16243.22
Kupari, jauhe
Kupari
Kaava: Cu
Kiehumispiste: 2567 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1083,4 °C
Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR