Kaliumhydroksidi ≥85%, soluble
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
Synonyms: Kalilipeä
A16199.36 A16199.0E A16199.0C
A16199.36EA 57.7 EUR
A16199.36 A16199.0E A16199.0C
Kaliumhydroksidi ≥85%, soluble
Kaliumhydroksidi
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Kaava: KOH
MW: 56.11 g/mol
Kiehumispiste: 1320…1324 °C
Sulamispiste: 360
Tiheys: 2.044
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003553
CAS-numero: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 14,7640