3,5-Di-tert-butyyli-4-hydroksibentsaldehydi ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A15864.06 A15864.14 A15864.22 AB109337.0025
A15864.06EA 72.9 EUR
A15864.06 A15864.14 A15864.22 ABCRAB109337.0025
3,5-Di-tert-butyyli-4-hydroksibentsaldehydi ≥98%
3,5-Di-tert-butyyli-4-hydroksibentsaldehydi

Purity: 98+% CAS No.: 1620-98-0 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 982526

Kaava: C₁₅H₂₂O₂
Kiehumispiste: 332 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 187…189 °C
Tiheys: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008826
CAS-numero: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR