4-Fenyylibentsaldehydi ≥98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
A15839.06 A15839.14 A15839.22
A15839.06EA 68.6 EUR
A15839.06 A15839.14 A15839.22
4-Fenyylibentsaldehydi ≥98%
4-Fenyylibentsaldehydi
Purity: 98+% CAS No.: 3218-36-8 Molecular Formula: C13H10O Formula Weight: 182.22 Flash Point: 172°(341°F) Melting Point: 57-61° Boiling Point: 184°/11mm Beilstein Reference: 606693 MDL No.: MFCD00006947
Kaava: C₁₃H₁₀O
Kiehumispiste: 184 °C (11 mmHg)
Sulamispiste: 57…61 °C
Tiheys: 1,107
Leimahduspiste: 172 °C (341 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006947
CAS-numero: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3