Etyyliklooriasetaatti ≥99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

A15554.0E A15554.22 A15554.36
A15554.0EEA 269 EUR
A15554.0E A15554.22 A15554.36
Etyyliklooriasetaatti ≥99%
Etyyliklooriasetaatti

Purity: 99% CAS No.: 105-39-5 Molecular Formula: C4H7ClO2 Formula Weight: 122.55 Flash Point: 54°(149°F) Refractive Index: 1.4210 Odour: Pungent Melting Point: -26° Boiling Point: 142-144° Beilstein Reference: 506455 Merck Reference: 14,3783 UN No.: 1181 MDL No.: MFCD00000932

Kaava: C₄H₇ClO₂
MW: 122.55 g/mol
Kiehumispiste: 142…144 °C
Sulamispiste: –26 °C
Tiheys: 1.159
Leimahduspiste: 54 °C (149 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000932
CAS-numero: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN: 1181
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03818

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR