Bentsyyli-isotiosyanaatti ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

A15008.06 A15008.14 A15008.22
A15008.06EA 74.3 EUR
A15008.06 A15008.14 A15008.22
Bentsyyli-isotiosyanaatti ≥98%
Bentsyyli-isotiosyanaatti

Purity: 98% CAS No.: 622-78-6 Molecular Formula: C6H5CH2NCS Formula Weight: 149.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Odour: Pungent Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 386135 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004819

Kaava: C₈H₇NS
Kiehumispiste: 242…243 °C
Sulamispiste: 24 °C
Tiheys: 1,125
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004819
CAS-numero: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 2922
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR