2-Isopropyylianiliini ≥97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

A14671.14 A14671.22 A14671.36
A14671.14EA 72.9 EUR
A14671.14 A14671.22 A14671.36
2-Isopropyylianiliini ≥97%
2-Isopropyylianiliini

Purity: 97% CAS No.: 643-28-7 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5485 Boiling Point: 214-216° Beilstein Reference: 636283 MDL No.: MFCD00007720

Kaava: C₉H₁₃N
Kiehumispiste: 214…216 °C
Tiheys: 0,966
Leimahduspiste: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007720
CAS-numero: 643-28-7
EINECS: 211-397-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR