1,3-Bentsodioksoli ≥99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
A14192.0B A14192.18 A14192.30
A14192.0BEA 1370 EUR
A14192.0B A14192.18 A14192.30
1,3-Bentsodioksoli ≥99%
1,3-Bentsodioksoli
Purity: 99% CAS No.: 274-09-9 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5390 Odour: Aromatic Melting Point: -18° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 115506 MDL No.: MFCD00005818
Kaava: C₇H₆O₂
Kiehumispiste: 172…173 °C
Sulamispiste: –18 °C
Tiheys: 1,185
Leimahduspiste: 55 °C (131 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005818
CAS-numero: 274-09-9
EINECS: 205-992-0