α,α,α-Trifluori-p-toluoyylikloridi ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
A14176.06 A14176.14
A14176.06EA 146 EUR
A14176.06 A14176.14
α,α,α-Trifluori-p-toluoyylikloridi ≥97%
α,α,α-Trifluori-p-toluoyylikloridi
Purity: 98% CAS No.: 329-15-7 Molecular Formula: C8H4ClF3O Formula Weight: 208.57 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4770 Odour: Pungent Melting Point: -3° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 391282 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000694
Kaava: C₈H₄ClF₃O
Kiehumispiste: 188…190 °C
Sulamispiste: –3 °C
Tiheys: 1,404
Leimahduspiste: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000694
CAS-numero: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8,II